Learn More
Motic™ Digitale MOTICAM S1 USB-Kamera 1.2 MP für die Mikroskopie
Digitale Moticam S1 sCMOS USB-Kamera mit hinterleuchteter Sensortechnologie für schnelle Datenübertragung. Schließen Sie das Gerät einfach an Ihr trinokulares Mikroskop an, und digitalisieren Sie Ihre Proben mit der im Lieferumfang enthaltenen Software Motic Images Plus 3.0.
Marke: Motic™ 1100600101081
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rückseitig beleuchtete Sensortechnologie
- sCMOS-Sensor, Größe 1/3 in.
- Aufnahmeauflösung: 1,2 MP
- Live-Anzeigemodus über USB: 1280 x 960, 640 x 480 Pixel
- Schnelle Bildwechselfrequenzen: 1280 x 960 bei 120 fps, 640 x 480 bei 240 fps
- USB 3.1-Schnittstelle
- Software Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX und Linux im Lieferumfang enthalten
- Softwarefunktionen: Foto- und Videoaufnahme, Bewegt- und Standbildmessung, Bildanpassungen, Weißabgleich, automatische & manuelle Belichtung, individuelles Objektivkalibrierungssystem.
- Mitgeliefertes Zubehör: CS-Ringadapter, USB 3.1-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierungs-Objektträger, Motic Images Plus 3.0 für Windows/OSX/Linux
Spezifikation
Zertifikat EMC CE | |
USB 3,1 | |
USB 3,1 | |
CS-Ringadapter, USB 3.1-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierungs-Objektträger, Motic Images Plus 3.0 für PC/OSX/Linux | |
1.2 MP | |
C-Mount-Adapter separat erhältlich | |
sCMOS.1/3 in. | |
5 V (vom USB-Anschluss) |
Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux oder höher | |
Raumtemperatur | |
Jedes trinokulare Mikroskop oder Stereomikroskop | |
Kein Speicher, Bilder werden auf einem Computer gespeichert | |
1 | |
1280 x 960, 640 x 480 Pixel | |
-10 °C bis +60 °C, nicht kondensierend | |
2 Jahre |