Learn More
Motic™ Digitale MOTICAM Pro S5 Lite USB-Kamera 5.0 MP für Mikroskopie (bis zu 88,4 fps)
Digitale Moticam Pro S5 lite sCMOS USB-Kamera mit hinterleuchteter Sensortechnologie für schnelle Datenübertragung. Schließen Sie das Gerät einfach an Ihr trinokulares Mikroskop an, und digitalisieren Sie Ihre Proben mit der im Lieferumfang enthaltenen Software Motic Images Plus 3.0.
Marke:  Motic™ 1100600101101
Artikelnummer. 16523894
  • 1555.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rückseitig beleuchtete Sensortechnologie
  • sCMOS-Sensor, Größe 2/3 in.
  • Aufnahmeauflösung: 5 MP
  • Live-Anzeigemodus über USB: 2448 x 2048, 1224 x 1024 Pixel
  • Schnelle Bildwechselfrequenzen: 2448 x 2048 bei 37,5 fps, 2024 x 1024 bei 88,4 fps
  • USB 3.1-Schnittstelle
  • Software Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX und Linux im Lieferumfang enthalten
  • Softwarefunktionen: Foto- und Videoaufnahme, Bewegt- und Standbildmessung, Bildanpassungen, Weißabgleich, automatische & manuelle Belichtung, individuelles Objektivkalibrierungssystem.
  • Mitgeliefertes Zubehör: CS-Ringadapter, USB 3.1-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierungs-Objektträger, Motic Images Plus 3.0 für Windows/OSX/Linux
Spezifikation
Spezifikation
Zertifikat EMC CE
USB 3,1
USB 3,1
CS-Ringadapter, USB 3.1-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierungs-Objektträger, Motic Images Plus 3.0 für PC/OSX/Linux
5.0 MP
C-Mount-Adapter separat erhältlich
sCMOS.2/3 in.
Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux oder höher
Raumtemperatur
Jedes trinokulare Mikroskop oder Stereomikroskop
Kein Speicher, Bilder werden auf einem Computer gespeichert
1
2448 x 2048, 1224 x 1024 Pixel
2 Jahre