Learn More
Motic™ Moticam A8
The fast sCMOS imaging setup of the Moticam A8 allows 4K resolution while delivering steady 15 fps. Printing images requires high-resolution data; Moticam delivers the detail needed.
Marke: Motic™ 1100600101443
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die ideale Kamera für alle, die hohe Ansprüche haben und flexibel bleiben wollen.
- C-Halterung für Objektiv
- Die MotiConnect Software steht zum kostenlosen Download zur Verfügung (mit kostenlosen Updates inbegriffen)
- Live-Display-Modi: 3840 x 2160 px, 1920 x 1080 px
- Maximale Bildfrequenz: 3840 x 2160 bei 15 fps, 1920 x 1080 bei 30 fps
Spezifikation
Kamera | |
Fokussierbares Objektiv, 30 mm- und 38 mm-Okularadapter, Kalibrierobjektträger, Makro-Sichtschlauch, C-Ring, USB-Kabel, Staubschutzkappe | |
1/3 Zoll |
Moticam A. | |
sCMOS | |
15 bis 30 fps |