Learn More
Motic™ Moticam A2
Give yourself a head start into digital microscopy with steady 30 fps and a 1080p resolution. The Moticam A2 is a great choice for anyone who wants to begin their journey into live imaging and sharing their discoveries.
Marke:  Motic™ 1100600101192
Artikelnummer. 17847960
  • 333.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Live Display Modes: 1920 x 1080 px, 1280 x 720 px
  • C-mount for lens
  • MotiConnect software is available for free download (with free updates included)
Spezifikation
Spezifikation
Kamera
Fokussierbares Objektiv, 30 mm- und 38 mm-Okularadapter, Kalibrierobjektträger, Makro-Sichtschlauch, C-Ring, USB-Kabel, Staubschutzkappe
1/3,1 Zoll
Moticam A.
sCMOS
30 fps