Learn More
Motic™ Moticam A16
The ultimate Moticam for advanced enthusiasts with demanding needs, the Moticam A16 has a large 1/2 in. sCMOS sensor with resolution above 4K and delivers up to 15 fps in live imaging.
Marke: Motic™ 1100600101463
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- C-mount for lens
- MotiConnect software is available for free download (with free updates included)
- Live Display Modes: 4608 x 3456 px, 3264 x 2448 px, 1920 x 1080 px
- Maximum Frame Rate: 4608 x 3456 at 15 fps, 3264 x 2448 at 15 fps, 1920 x 1080 at 30 fps
Spezifikation
Kamera | |
Fokussierbares Objektiv, 30 mm- und 38 mm-Okularadapter, Kalibrierobjektträger, Makro-Sichtschlauch, C-Ring, USB-Kabel, Staubschutzkappe | |
1/2,3 Zoll |
Moticam A. | |
sCMOS | |
15 bis 30 fps |