Learn More
Motic™ Moticam A1
The Moticam A1 is ideal for newcomers and advanced enthusiasts who are looking for an affordable digital microscope instrument. Capture everything you need at 720p and work at a steady frame rate with all accessories included.
Marke: Motic™ 1100600101412
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- C-mount for lens
- MotiConnect software is available for free download (with free updates included)
- Live Display Modes: 1280 x 720 px, 1024 x 768 px
Spezifikation
Kamera | |
Fokussierbares Objektiv, 30 mm- und 38 mm-Okularadapter, Kalibrierobjektträger, Makro-Sichtschlauch, C-Ring, USB-Kabel, Staubschutzkappe | |
1/3,1 Zoll |
Moticam A. | |
sCMOS | |
30 fps |