Learn More
Morpholin, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11916841
Morpholin, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916841
800 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 11916841
Marke: Thermo Scientific Acros 433858000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-91-8
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00005972
InChI-Schlüssel YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydroMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
IUPAC-Name Morpholin
SMILES C1COCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morpholine
Schmelzpunkt -5.0°C
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 126.0°C to 130.0°C
Flammpunkt 32°C
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.4530 to 1.4550
Menge 800 mL
Merck Index 15,6362
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, benzene,, ether, castor oil, ethylene glycol, 2-hexanone,, linseed oil, turpentine, pine oil
Viskosität 2.23 mPa.s (20°C)
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog Number433851000,433858000
ChargennummerA0460380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number433851000,433858000
ChargennummerA0453790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number433851000,433858000
ChargennummerA0450334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog Number433851000,433858000
ChargennummerA0408926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number433851000,433858000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Morpholine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Morpholin, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >