Learn More
Montmorillonit K10, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15449019
Montmorillonit K10, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449019
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
Artikelnummer. 15449019
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15160.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Für die Unterstützung von Katalysatoren, die Präparation von Nanopapier-Verbundstoffen mit Ton und einer Perlmutt-ähnlichen Struktur, die Umwandlung von Triosezuckern mit Alkoholen in Alkyllaktate und die Entschützung von Keton-Dimethylhydrazonen.
Löslichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Montmorillonite K10
CAS 1318-93-0
Menge 250 g
Summenformel Al2H2O12Si4
MDL-Nummer MFCD00132796
Merck Index 14,6260
Synonym montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
IUPAC-Name Dialuminium; Dioxosilan; Sauerstoff(2-); Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 360.307
PubChem CID 71586775
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog NumberL15160.30
Chargennummer10249491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 Catalog NumberL15160.30
Chargennummer10249288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2024 Catalog NumberL15160.30
Chargennummer10246548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2023 Catalog NumberL15160.30
Chargennummer10237512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL15160.30
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Montmorillonit K10, Thermo Scientific Chemicals >