Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Monovalente somatische Salmonellen-Antiseren O
Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests zur Identifizierung von Salmonella-Spezies/Antigenen nach Kauffmann-White-Klassifikation. Pro-Lab Diagnostics™ monovalente somatische (O) Salmonellen-Antiseren beinhalten ein umfassendes Sortiment an monovalenten Salmonellen-Antiseren, die in kostengünstigen 3.0 ml-Flaschen geliefert werden.
Marke: Pro-Lab Diagnostics™ PL.6023
Beschreibung
Während polyvalente O (somatische) Antiseren bei der anfänglichen Serogruppierung helfen, wird die vollständige Identifizierung von O-Antigenen mit monovalent-spezifischen O-Antiseren erreicht. Der Serotyp der Salmonella-Isolate kann dann mit H (Flagella)-Antiseren bestimmt werden.
- Gebrauchsfertige verdünnte Antiseren mit 0.01 % Thimerosal als Konservierungsmittel
- Hergestellt unter Verwendung von Referenzstämmen, die gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation hergestellt wurden
- Zertifizierte Leistung des Referenzzentrums
- In farbcodierten Tropfflaschen
- Lange Haltbarkeit: Bis zu 5 Jahren ab Herstellungsdatum
Spezifikation
W.H.O. | |
Spezies: Gruppe G, Antigenfaktoren 13, 22 und 23 | |
Herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests | |
3,0 mL |
2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren | |
Antiserum | |
Tropfflasche | |
Agglutination |