Learn More
Velp Scientifica™ MonoAluBlock™
Kann verwendet werden mit: AREX-6 Heizplattenrührer
Marke:  Velp Scientifica™ A00000340
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.70000kg
Artikelnummer. 15885211
  • 137.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verwendet für zahlreiche Reaktionen, was Zeit und Platz auf dem Labortisch spart
  • Zur Verwendung mit Velp Series 6 Rührer mit Heizplatte
Spezifikation
Spezifikation
28 mm
43 mm
Zubehör, Block
Rührer mit Heizplatte der Serie 6
17 Positionen
43 mm