Learn More
Cytiva MonoBeads™ Säulen
Artikelnummer. p-3676480 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
50 mm
100mm
Material:
Borosilikatglas
Glas
PEEK
Max. Druck:
40 bar
50 bar
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10126094
Marke: Cytiva 17067101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Verwenden Sie Mono Q- oder S-Präzisionssäulen für schnelle, empfindliche und hochauflösende Ionenaustausch-Trennungen von Biomolekülen im mikropräparativen Bereich. Cytiva Life Sciences™ Mono Q oder S PC, mit MonoBeads™ vorgefüllte Säulen erzielen eine maximale Auflösung durch die Effizienz kleiner, perfekt sphärischer monodispersiver Partikel.
  • Die maximale Auflösung wird durch Effizienz kleiner sphärischer Partikel erreicht, optimal verpackt
  • Partikel werden mit Q- oder S-Ionenaustauschern mit ausgezeichneter Empfindlichkeit gekoppelt
  • Kompatibel mit Hochleistungs-LC-Systemen
  • Stabil in allen herkömmlichen Puffern, außer in hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
  • Tricorn-Säulen sind für den Polierschritt optimiert, wenn hohe Reinheit vonnöten ist
  • PC1.6/5 -Säulen eignen sich hervorragend für die Mikroreinigung von Proben in Mengen vom Subnanogramm- bis Mikrogrammbereich auf Hochleistungs-LC-Systemen
  • Mono Q: Ionenkapazität 0.27 bis 0.37 mmol Cl/ml
  • Mono S: Ionenkapazität 0.12 bis 0.15 mmol Cl/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Alle herkömmlichen Puffer außer hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
Produkttyp PC Mono Q ion exchange column
Säulenbettvolumen 0.1mL
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.06 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 1.6mm
Menge Each
Höhe (angloamerikanisch) 1,96 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Flussrate 0.01 bis 0.4 ml/min
Material Glas
Ligandentyp O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3
Max. Druck 50 bar
pH-Bereich 2 bis 12
Partikelgröße 10μ m
Support-Typ Monodisperse poröse Polystyrol/Divinylbenzol-Perle
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Mono Q Ion Exchange Column
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle, empfindliche und hochauflösende Ionenaustausch-Trennungen von Biomolekülen im mikropräparativen Bereich