Learn More
Cytiva MonoBeads™ Säulen
Verwenden Sie Mono Q- oder S-Präzisionssäulen für schnelle, empfindliche und hochauflösende Ionenaustausch-Trennungen von Biomolekülen im mikropräparativen Bereich. Cytiva Life Sciences™ Mono Q oder S PC, mit MonoBeads™ vorgefüllte Säulen erzielen eine maximale Auflösung durch die Effizienz kleiner, perfekt sphärischer monodispersiver Partikel.
Marke:  Cytiva 17-5179-01
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10146194
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die maximale Auflösung wird durch Effizienz kleiner sphärischer Partikel erreicht, optimal verpackt
  • Partikel werden mit Q- oder S-Ionenaustauschern mit ausgezeichneter Empfindlichkeit gekoppelt
  • Kompatibel mit Hochleistungs-LC-Systemen
  • Stabil in allen herkömmlichen Puffern, außer in hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
  • Tricorn-Säulen sind für den Polierschritt optimiert, wenn hohe Reinheit vonnöten ist
  • PC1.6/5 -Säulen eignen sich hervorragend für die Mikroreinigung von Proben in Mengen vom Subnanogramm- bis Mikrogrammbereich auf Hochleistungs-LC-Systemen
  • Mono Q: Ionenkapazität 0.27 bis 0.37 mmol Cl/ml
  • Mono S: Ionenkapazität 0.12 bis 0.15 mmol Cl/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alle herkömmlichen Puffer außer hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
Gehäuse 1.7mL
4,6mm
3.93 Zoll
0.05 bis 3 ml/min
O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3
2 bis 12
Monodisperse poröse Polystyrol/Divinylbenzol-Perle
Mono Q Ion Exchange Column
Mono Q Ionenaustauschsäule
0.18 Zoll
Jeweils
100mm
PEEK
40 bar
10μ m
4 bis 30 °C
Aufbereitung im kleinen Rahmen bei der Reinigung von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen, wenn hohe Reinheit erforderlich ist
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • mono Q 4.6/100PE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol