Learn More
Cytiva MonoBeads™ Säulen
Verwenden Sie Mono Q- oder S-Präzisionssäulen für schnelle, empfindliche und hochauflösende Ionenaustausch-Trennungen von Biomolekülen im mikropräparativen Bereich. Cytiva Life Sciences™ Mono Q oder S PC, mit MonoBeads™ vorgefüllte Säulen erzielen eine maximale Auflösung durch die Effizienz kleiner, perfekt sphärischer monodispersiver Partikel.
Marke: Cytiva 17-0671-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die maximale Auflösung wird durch Effizienz kleiner sphärischer Partikel erreicht, optimal verpackt
- Partikel werden mit Q- oder S-Ionenaustauschern mit ausgezeichneter Empfindlichkeit gekoppelt
- Kompatibel mit Hochleistungs-LC-Systemen
- Stabil in allen herkömmlichen Puffern, außer in hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
- Tricorn-Säulen sind für den Polierschritt optimiert, wenn hohe Reinheit vonnöten ist
- PC1.6/5 -Säulen eignen sich hervorragend für die Mikroreinigung von Proben in Mengen vom Subnanogramm- bis Mikrogrammbereich auf Hochleistungs-LC-Systemen
- Mono Q: Ionenkapazität 0.27 bis 0.37 mmol Cl–/ml
- Mono S: Ionenkapazität 0.12 bis 0.15 mmol Cl–/ml
Spezifikation
Alle herkömmlichen Puffer außer hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure | |
0.1mL | |
1.6mm | |
1,96 in. | |
0.01 bis 0.4 ml/min | |
O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3 | |
2 bis 12 | |
Monodisperse poröse Polystyrol/Divinylbenzol-Perle | |
Mono Q Ion Exchange Column |
PC Mono Q ion exchange column | |
0.06 Zoll | |
Each | |
50mm | |
Glas | |
50 bar | |
10μ m | |
4 bis 30 °C | |
Schnelle, empfindliche und hochauflösende Ionenaustausch-Trennungen von Biomolekülen im mikropräparativen Bereich |