Learn More
Mono-Poly™ Auflösungsmittel
Mono-Poly™ Auflösungsmittel trennt mononukleare und polymorphkernige Leukozyten aus menschlichem Blut in zwei verschiedene Banden.
Marke: MP Biomedicals 091698049
165.06 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Mono-Poly ist äußerst vielseitig und kann für eine Vielzahl von Forschungs- und klinischen Anwendungen wie Histokompatibilitätstests, Lymphozytenstudien, in-vitro-Zell-vermittelte Immunitätsassays oder jedes Verfahren verwendet werden, das eine reine weiße Blutzellvorbereitung erfordert
Das Produkt bietet:
- Trennung von mononuklearen und polymorphkernigen Leukozyten in zwei verschiedene Banden
- Mehr als 95 % Zellviabilität
- Einfaches, einstufiges Verfahren
- Keine Probenverdünnungsanforderung oder Lyse roter Blutkörperchen
Spezifikation
100 mL | |
Mono-Poly™Auflösungsmittel |
Sicherheit und Handhabung
- Mono-Poly Resolving Medium
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium diatrizoate