Learn More
Monkeypox Virus A35 Antibody (0017), DyLight 350 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-18811UV
535.50 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18580559
  • 625.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Monkeypox Virus A35 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A35 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Monkeypox Virus A35
Monoclonal
DyLight 350
Mouse
Protein A purified
RUO
Virus
Purified
Western Blot, ELISA
0017
50mM Sodium Borate
This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A35 and expressed from HEK293 cells.
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.