Learn More
Invitrogen™ Monkey MRP2 Vesicles
Artikelnummer. 10430260
Click to view available options
Menge:
0,5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10430260
Marke: Invitrogen™ GM0018
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Affen-MRP2-Vesikel sind aus Insekten gewonnene aufgereinigte Plasmamembranen mit eingefügtem MRP2-Transportprotein (Multidrug-Resistance-Protein, ABCC2). Unsere Affen-MDR2-Vesikel können zur Beurteilung von Testverbindungen und Medikamenteninteraktionen mit MDR2 in In-vitro-Assays eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Gefroren
Menge 0,5 mL
Reinheit Forschungsqualität
Wirtsspezies Affe
Inhalt und Lagerung Bei -80 °C lagern.
Format Fläschchen
Versandbedingung Trockeneis