Learn More
Molybdänsäure, MoO3 85 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11478813
Molybdänsäure, MoO3 85 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478813
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11478813
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10537.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Molybdänsäure wird als Vorstufe bei der Herstellung von Ammoniummolybdat-Tetrahydrat und Molybdän(IV)-sulfid verwendet. Das Gemisch aus Molybdänsäure in konzentrierter Schwefelsäure wird als Froehde-Reagenz bezeichnet, das in der analytischen Chemie für den Nachweis von Alkaloiden verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in verdünntem Ammoniumhydroxid, Alkali und Ammoniak. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-91-4
Summenformel H2MoO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.96
MDL-Nummer MFCD00036287
InChI-Schlüssel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC-Name Dihydroxy(dioxo)molybdän
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdic acid
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) MoO3 85% min
Dichte 3.1
Name des Produkts
Molybdänsäure, MoO3 85 % min., Thermo Scientific Chemicals >