Learn More
Molybdän(V)-Isopropoxid, 99.6 % (Metallbasis), 5 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11373528
Molybdän(V)-Isopropoxid, 99.6 % (Metallbasis), 5 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373528
100 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 11373528
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039159.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Molybdenum(V) isopropoxide is used to prepare novel MoVSbOxtype catalysts for selective isobutane oxidation. It is used to prepare molybdenum Oxide Nanofibers by electrospinning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209733-38-0
Summenformel C15H35MoO5
Molekulargewicht (g/mol) 391.39
MDL-Nummer MFCD00210636
InChI-Schlüssel HLFWWCCBFJUYJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum v isopropoxide, acmc-20akdz, pentaisopropoxymolybdenum v, molybdenum 5+ pentakis propan-2-olate
PubChem CID 18475294
IUPAC-Name Molybdän; Propan-2-olat
SMILES CC(C)O[Mo](OC(C)C)(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum(V) isopropoxide
Farbe Gelb bis Braun
Flammpunkt 12°C (54°F)
Geruch Alkoholähnlich
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Mo[OCH(CH3)2]5
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1219
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,ketones and esters.
Formelmasse 391.04
Reinheit (%) 99.6%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % w/v in Isopropanol
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Molybdän(V)-Isopropoxid, 99.6 % (Metallbasis), 5 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals >