Learn More
Molybdänpulver, sphärisch, -170 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334897
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum powder
Farbe Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.5%
Netzgröße −170 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver, kugelförmig
Name des Produkts
Molybdänpulver, sphärisch, -170 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >