Learn More
Molybdän(III)-chlorid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331569
Molybdän(III)-chlorid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331569
10 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 11331569
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014034.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Molybdenum(III) chloride reacts with tetrahydrothiophene to form complexes, which catalyze the polymerization and cyclotrimerization of alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-18-7
Summenformel Cl3Mo
Molekulargewicht (g/mol) 202.3
MDL-Nummer MFCD00014214
InChI-Schlüssel ZSSVQAGPXAAOPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym molybdenum trichloride, molybdenum iii chloride, molybdenum chloride mocl3, mocl3, trichloridomolybdenum, acmc-1bwlx, molybdenum 3+ chloride
PubChem CID 83515
ChEBI CHEBI:30626
IUPAC-Name Molybdäntrichlorid
SMILES Cl[Mo](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum(III) chloride
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Rot
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in nitric acid and sulfuric acid. Insoluble in water and dilute hydrochloric acid. Slightly soluble in ethanol and diethyl ether.
Formelmasse 202.32
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Name des Produkts
Molybdän(III)-chlorid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >