Learn More
Molekularsiebe 5 A, Pulver <50 Mikrometer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10296980
Click to view available options
Menge:
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 5A
Farbe Weiß
pH 10 to 10.8 (10% aq. suspension)
Verpackung Glasflasche
Restwasser < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Wasseradsorption > 23% (50%rH, 20°C, 24h)
Menge 500 g
CAS 69912-79-4
Physikalische Form Feines Pulver
Summenformel AlNaO6Si2
MDL-Nummer MFCD00147627
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
IUPAC-Name Aluminium;Natrium;Dioxido(oxo)silan
Molekulargewicht (g/mol) 202.14
PubChem CID 19758701