Learn More
Molekularsiebe 4 A, Pulver <50 Mikrometer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-44882 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10236940
Marke: Thermo Scientific Acros 214800250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70955-01-0
Summenformel C20H25FN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 440.42
InChI-Schlüssel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC-Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 4A
Farbe Weiß bis Beige
Namenshinweis Powder, <50 micron
pH 9 to 12 (10% water suspension)
Verpackung Kunststoffflasche
Restwasser 3% max.
Wasseradsorption 18% max.
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
MDL-Nummer MFCD00131613
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.