Learn More
Molekularsiebe 13X, 8 bis 12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molecular sieves 13X |
Farbe | Beige |
Namenshinweis | 13X, 8 to 12 mesh |
Schüttdichte | 600g/L min. |
Verpackung | Kunststofftrommel |
Restwasser | 1.5% max. |
Wasseradsorption | 23.5% min. |
Menge | 5 kg |
Physikalische Form | Perlen |