Learn More
Molekularsiebe 13X, 8 bis 12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10012500
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-69-6
MDL-Nummer MFCD00131613
IUPAC-Name Molekularsieb 13X
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 13X
Farbe Beige
Namenshinweis 13X, 8 to 12 mesh
Schüttdichte 600g/L min.
Verpackung Glasflasche
Restwasser 1.5% max.
Wasseradsorption 23.5% min.
Menge 500 g
Physikalische Form Perlen