Learn More
Molekularsieb Typ4A, technisch, 1.6-2.5 mm-Beads (8-12 Mesh), Fisher Chemical
44.65 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Spezifikation
Farbe | Beige |
pH | 11 |
Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
Menge | 500 g |
Physikalische Form | Fest |