Learn More
Invitrogen™ XTT (2,3-bis-(2-Methoxy-4-Nitro-5-Sulfophenyl)-2H-Tetrazolium-5-Carboxanilid)
Artikelnummer. 10194032
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10194032
Marke: Invitrogen™ X6493
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Redox-basierte Viabilitäts-Sonde
XTT dient der Beurteilung der Zellviabilität auf Basis des Redoxpotentials. Aktiv atmende Zellen wandeln das wasserlösliche XXT in ein wasserlösliches, orange gefärbtes Formazan-Produkt um. Im Gegensatz zu MTT erfordert XTT vor der Quantifizierung keine Solubilisierung, wodurch die Assay-Zeit in vielen Viability-Assay-Protokollen reduziert wird.
  • Kompatible Zellen: Eukaryotische Zellen
  • Plattform: Mikrotiterplatten-Lesegerät
  • Nachweisverfahren. Fluoreszent
  • Format: 96 Well-Platte
  • Die Empfindlichkeit des XTT-Reduktionsassays ist ähnlich oder besser als die des MTT-Reduktionsassays
Zellanalyse, Zellviabilität und -zytoxidität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Eukaryotische Zellen
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp XTT
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Format 96-Well Platte
Menge 100 mg
Versandbedingung Raumtemperatur