Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ CM-DiI Cell-Labeling Solution
Artikelnummer. 10287572
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10287572
Marke: Invitrogen™ V22888
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Verwendung in der Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie
Die Vybrant CM-DiI Zellmarkierungslösung ist eine Farbstoff-Zufuhrlösung, die normalen Kulturmedien hinzugefügt werden kann, um suspendierte oder anhaftende Kulturzellen für die Verwendung in Zellfusions-, Zelladhäsions- und Zellmigrationsanwendungen einheitlich zu kennzeichnen.
Zellanalyse, Zellproliferation, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, allgemeines Zelltracing, mikrobielles Tracking, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Menge 1 ml
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produktlinie Vybrant
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Zellmarkierungslösung
SubCellular Localization Zellmembranen & Lipide, Lipids