Learn More
Invitrogen™ ViaGram™ Red+ Bacterial Gram Stain and Viability Kit
Artikelnummer. 10367922
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10367922
Marke: Invitrogen™ V7023
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Einfaches fluoreszierendes Färbeprotokoll für die Fluoreszenzmikroskopie
Das ViaGram Red+ Bacterial Gram Stain and Viability Kit färbt viele grampositive und gramnegative Bakterienarten differentiell und unterscheidet gleichzeitig lebende von toten Zellen auf Basis der Plasmamembranintegrität.
Analyse von Bakterien, Bakterielle Viabilität & Zytotoxizitätsanalyse, Zellanalyse, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & -nachweis, Mikrobiologische Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Konjugat Andere Markierungen oder Farbstoffe
Format Flüssig
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.