Learn More
Invitrogen™ Vancomycin, BODIPY™ FL Konjugat (BODIPY™ FL Vancomycin)
Artikelnummer. 11520826
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11520826
Marke: Invitrogen™ V34850
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Grün fluoreszierend
BODIPY™ FL Vancomycin enthält einen einzelnen BODIPY™ Farbstoff pro Vancoymycin-Molekül. Es ist ein grün-fluoreszierendes Analogon dieses wichtigen Antibiotikums, das gegen grampositive Bakterien, einschließlich Enterokokken, aktiv ist. Obwohl die biologische Aktivität nicht berichtet wurde, kann sie für den Nachweis von Vancomycin-Bindungsstellen und -Transport, für Fluoreszenz-Polarisationsassays und für die Untersuchung und den Nachweis von Vancomycin-resistenten Enterokokken nützlich sein.
Analyse von Bakterien, Antibiotika-Bindungsstudien, Zellanalyse, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Mikrobiologische Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 μg
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie BODIPY
Markertyp BODIPY Farbstoffe
Summenformel C80H88BF2Cl2N11O25.
Physikalische Form Fest
Produkttyp Antibiotikum
Anregung/Emission 504/511 nm
Molekulargewicht 1723.35