Learn More
Invitrogen™ Transferrin From Human Serum, Alexa Fluor™ 633 Conjugate
Beschreibung
Transferrin ist ein monomeres Serumglykoprotein (ca. 80.000 Dalton), das an einen spezifischen Rezeptor an der Oberfläche von Wirbeltierzellen bindet und über Rezeptor-vermittelte Endozytose bis zu zwei Fe3+-Atome abgibt.
- Sobald eisentragende Transferrin-Proteine in Endosomen enthalten sind, begünstigt die saure Umgebung die Dissoziation von Eisen vom Transferrin-Rezeptor-Komplex
- Nach der Freisetzung von Eisen wird Apotransferrin zur Plasmamembran recycelt, wo es von seinem Rezeptor freigesetzt wird, um mehr Eisen zu ergattern
- Fluoreszente Transferrin-Konjugate können daher mit fluoreszentem LDL verwendet werden, um lysosomal gerichtete und recycelnde endosomale Wege zu unterscheiden
- Bei Experimenten wird in der Regel fluoroszenzmarkiertes Transferrin zu kultivierten Zellen hinzugefügt und anschließend analysiert
- Markierung (Ex/Em): Alexa Fluor 594 (590/617 nm)
- Menge: 15 mg Feststoff (enthält 5 mg Transferrin-Konjugat)
- Die Anwendungen umfassen: Bildtransferrin-Rezeptordynamik mit FRET; Beobachtung von Rezeptor-Handel in lebenden Zellen durch konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie; Untersuchung von Ereignissen, die während der endosomalen Versauerung auftreten; Messung der Transferrin-Rezeptor-Bindungsaffinität in Säugetieren und Parasiten
Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, In-vivo-Bildgebung, Rezeptoren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produkttyp | Transferrin |
| Farbstofftyp | Alexa Fluor Farbstoffe |
| Form | Fest |
| pH | 7,2 |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Anregung/Emission | 632/650 |
| Mehr anzeigen |