Learn More
Invitrogen™ TNP-ATP (2'-(or-3')-O-(Trinitrophenyl) Adenosine 5'-Triphosphate, Trisodium Salt)
Artikelnummer. 11500806
Click to view available options
Menge:
2 ml
Packungsgröße:
2 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11500806
Marke: Invitrogen™ T7602
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Strukturelle Sonde
Das Nukleotid-Analogon TNP-ATP wird auf dem Ribose-Anteil modifiziert und ist im Wesentlichen in Wasser nicht-fluoreszierend. Die TNP-Nukleotide durchlaufen einen Gleichgewichtsübergang zu einer semiquinoiden Struktur, die spektrale Eigenschaften mit relativ langer Wellenlänge aufweist; diese Form ist nur fluoreszierend, wenn sie an die Nukleotid-Bindungsstelle einiger Proteine gebunden ist.
Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Phosphataseaktivität, Phosphatasebiologie, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifizierung und Validierung von Targets und Leitstrukturen
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp TNP-ATP
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Versandbedingung Nasseis
Marker oder Farbstoff TNP
Menge 2 ml