Learn More
Invitrogen™ TMA-DPH (1-(4-Trimethylammoniumphenyl)-6-Phenyl-1,3,5-Hexatrien p-Toluensulfonat)
Zur Verwendung in der Fluoreszenzmikroskopie
Marke:  Invitrogen™ T204
488.40 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11500766
  • 740.00 € / 25 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
TMA-DPH enthält ein kationisches Trimethylammonium-Substitut, das als Oberflächenanker dient und dadurch die Lokalisierung von DPH, einer fluoreszierenden Sonde von Membraninnenräumen, verbessert.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Endozytose, Exozytose & Phagozytose, Membranen (allgemein) & Lipide
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 mg
Fluoreszenzmikroskop
Fluoreszenz
Fest
TMA DPH
Raumtemperatur
Plasmamembran
C28H31NO3S.
Violett