Learn More
Invitrogen™ Thiol and Sulfide Quantitation Kit
Artikelnummer. 10388252
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10388252
Marke: Invitrogen™ T6060
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hochempfindlicher kolorimetrischer Assay zur Quantifizierung von Thiolen aus Proteinen und anderen Quellen
In diesem Assay reduzieren Thiole oder anorganische Sulfide ein disulfid-inhibiertes Derivat von Papain, wodurch das aktive Enzym stoichiometrisch freigesetzt wird. Die Aktivität des Enzyms wird dann mit dem chromogenen Papain-Substrat N-Benzoyl-L-Arginin, p-Nitroanilid (L-BApNA) gemessen. Der enzymatische Amplifikationsschritt in diesem Kit ermöglicht Forschern, geringe Mengen wie 0,2 μM Thiol zu erkennen – eine Empfindlichkeit, die etwa dem 100-fachen des Ellmans-Reagenzes entspricht.
Anionen-Nachweis, Biochemische Toxikologie-Assays, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ionen-Homöostase und Signalgebung, Zielstruktur-basierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Thiol- und Sulfid-Quantifizierungskit
Menge 1 Kit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiol and Sulfide Quantitation Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cystamine dihydrochloride