Learn More
Invitrogen™ TetraSpeck™ Microspheres, 0.2 μm, fluorescent blue/green/orange/dark red
Artikelnummer. 10433452
Click to view available options
Menge:
38 ml
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10433452
Marke: Invitrogen™ T7280
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beads, die jeweils vier gut getrennte Anregungs-/Emissionsspitzen aufweisen
  • Durchgehend mit vier verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen gefärbt
  • Anregungs-/Emissionsspitzen: 360/430 nm (blau), 505/515 nm (grün), 560/580 nm (orange) und 660/680 nm (dunkelrot)
  • Erleichtern die Kalibrierung von konventionellen Fluoreszenz-Mikroskopen, konfokalen Laser-Scanning-Mikroskopen und entsprechenden bildverarbeitenden Geräten für wissenschaftliche und kommerzielle Bildgebung, insbesondere bei mehrfarbigen Anwendungen.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierungsart Konfokalmikroskop-Kalibrierung, Fluoreszenzmikroskop-Kalibrierung
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Farbe Orange, Dunkelrot, Blau, Grün, Dark Red, Blue, Green
Produkttyp Mikrokugel
Format Suspensions-Beads
Produktlinie TetraSpeck
Menge 38 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Durchmesser (metrisch) 0,2 μm