Learn More
Invitrogen™ TetraSpeck™ Mikrosphären, 0,1 μm, fluoreszent blau/grün/orange/dunkelrot
Beads, die jeweils vier gut getrennte Anregungs-/Emissionsspitzen aufweisen
Marke: Invitrogen™ T7279
499.70 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
- Durchgehend mit vier verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen gefärbt
- Anregungs-/Emissionsspitzen: 360/430 nm (blau), 505/515 nm (grün), 560/580 nm (orange) und 660/680 nm (dunkelrot)
- Erleichtern die Kalibrierung von konventionellen Fluoreszenz-Mikroskopen, konfokalen Laser-Scanning-Mikroskopen und entsprechenden bildverarbeitenden Geräten für wissenschaftliche und kommerzielle Bildgebung, insbesondere bei mehrfarbigen Anwendungen.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Mikrokugel | |
Kalibrierung eines Konfokalmikroskops, Kalibrierung eines Fluoreszenzmikroskops | |
Suspensions-Beads | |
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur |
TetraSpeck™ | |
Orange, Dunkelrot, Blau, Grün | |
0,1 μm | |
38 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.