Learn More
Invitrogen™ TetraSpeck™ Größen-Kit für fluoreszierende Mikrosphären (auf Objektträger montiert)
Für die Kalibrierung von Weitfeld-, TIRF- und Konfokal-Fluoreszenzmikroskopen, insbesondere für mehrfarbige Anwendungen wie die Co-Lokalisierungsanalyse und Ableitung von Punktverbreitungsfunktionen, die für die Dekonvolution entscheidend sind.
Marke:  Invitrogen™ T14792
582.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 10505593
  • 638.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält einen Mikroskopobjektträger mit sechs Sichtbereichen
  • Jeder der fünf Sichtbereiche enthält Mikrosphären einer Größe: 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 oder 4,0 μm
  • Der verbleibende Bereich enthält eine Mischung aus allen fünf Beads
  • Jede Mikrosphäre wird mit vier verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen [365/430 nm (blau), 505/515 nm (grün), 560/580 nm (orange) und 66/680 nm (dunkelrot)] gefärbt, die gut getrennte Anregungs- und Emissionsspitzen aufweisen
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Kit für Fluoreszenzmikrosphärengrößen
Kalibrierung eines Konfokalmikroskops, Kalibrierung eines Fluoreszenzmikroskops
Auf Objektträger montiert
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
TetraSpeck™
Orange, Dunkelrot, Blau, Grün
0,5 μm, 0,2 μm, 0,1 μm, 4 μm, 1 μm
Raumtemperatur