Learn More
Invitrogen™ SYPRO™ Proteingel-Färbemittel
SYPRO-Proteingel-Färbemittel sind empfindliche, einfach zu verwendende Fluoreszenzfärbemittel für Gesamtproteine, die durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) getrennt sind.
Marke:  Invitrogen™ S12000X3
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18795435
  • 990.00 € / 3 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
SYPRO-Proteingel-Färbemittel sind empfindliche, einfach zu verwendende Fluoreszenzfärbemittel für Gesamtproteine, die durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) getrennt sind. Gefärbte Proteine können mit einem standardmäßigen UV- oder Blaulicht-Transilluminator oder einem Bildgebungsgerät mit den entsprechenden Filtern oder Lasern betrachtet werden. SYPRO Proteingel-Färbemittel bieten viele Vorteile gegenüber dem Coomassie Blue und Silber-Färbemitteln, wie z. B. ein schnelles, einstufiges Färbeprotokoll, das keine Entfärbung erfordert, einen linearen dynamischen Bereich über drei Größenordnungen hinweg und sehr geringe Farbvariationen von Protein zu Protein.
SYPRO Ruby Protein Gel Stain features include:
• Convenient—ready-to-use formulation
• High sensitivity—detection to 0.25 to 1 ng
• Effective staining for 1D and 2D gels
• Can be multiplexed with other gel stains such as Pro-Q Diamond phosphoprotein gel stain or Pro-Q Emerald 300 glycoprotein gel stain
• Compatible with subsequent analysis of proteins by Edman-based sequencing or mass spectrometry
SYPRO Orange and SYPRO Red protein gel stain features include:
• Sensitive—detection to 4 to 8 ng
• Fast—rapid staining time of 10–60 min
• Best for 1D gels
• SYPRO Orange: Ex: 300, 470 nm, Em: 570 nm
• SYPRO Red: Ex: 300, 550 nm, Em: 630 nm
SYPRO Tangerine Protein Gel Stain features include:
• Sensitive—detection to 4 to 8 ng
• Fast—rapid staining time of 10 to 60 minutes
• Best for 1D gels
• Does not require fixation with acetic acid
• Compatible with subsequent gel staining, western blotting, zymography, electroelution or mass spectrometry
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SYPRO™ Ruby Proteingel-Färbemittel ist lichtgeschützt bei Raumtemperatur mindestens 9 Monate stabil.
In-Gel-Detektion
Fluorescence
Protein Gel Stain
3 x 1 L
Protein
SYPRO™ Ruby Protein Gel Stain (1X), 3 x 1 L
1X
SYPRO Ruby
SYPRO™
Raumtemperatur
280, 450/610 nm
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.