Learn More
Invitrogen™ SYPRO™ Proteingel-Färbemittel
Artikelnummer. 11520746
Click to view available options
Farbe:
Orange
Orangefarben
Rot
Rubin
Menge:
500 μl
10 x 50 μl
200 mL
1 l
5 l
3 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
10 Stück
200 Milliliter
3 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11520746
Marke: Invitrogen™ S6654
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
SYPRO-Proteingel-Färbemittel sind empfindliche, einfach zu verwendende Fluoreszenzfärbemittel für Gesamtproteine, die durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) getrennt sind.
SYPRO-Proteingel-Färbemittel sind empfindliche, einfach zu verwendende Fluoreszenzfärbemittel für Gesamtproteine, die durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) getrennt sind. Gefärbte Proteine können mit einem standardmäßigen UV- oder Blaulicht-Transilluminator oder einem Bildgebungsgerät mit den entsprechenden Filtern oder Lasern betrachtet werden. SYPRO Proteingel-Färbemittel bieten viele Vorteile gegenüber dem Coomassie Blue und Silber-Färbemitteln, wie z. B. ein schnelles, einstufiges Färbeprotokoll, das keine Entfärbung erfordert, einen linearen dynamischen Bereich über drei Größenordnungen hinweg und sehr geringe Farbvariationen von Protein zu Protein.
Merkmale des SYPRO Ruby Proteingel-Färbemittels:
• Bequem — Gebrauchsfertige Formulierung
• Hohe Empfindlichkeit — Nachweis von 0,25 bis 1 ng
• Effektive Färbung von 1D- und 2D-Gelen
• Multiplexing mit anderen Gelfärbemitteln wie Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel oder Pro-Q Emerald 300 Glykoproteingel-Färbemittel möglich
• Kompatibel mit der nachfolgenden Analyse von Proteinen durch Edman-basierte Sequenzierung oder Massenspektronomie
Merkmale der SYPRO Orange und SYPRO Red Proteingel-Färbmittel:
• Empfindlich — Nachweis von 4 bis 8 ng
• Schnell — Schnelle Färbung in nur 10 bis 60 Minuten
• Optimal für 1D-Gele
• SYPRO Orange: Beisp.: 300 bis 470 nm, Em. 570 nm
• SYPRO Red: Beisp.: 300 bis 550 nm, Em. 630 
Merkmale des SYPRO Tangerine Proteingel-Färbemittels:
• Empfindlich — Nachweis von 4 bis 8 ng
• Schnell —Schnelle Färbung in nur 10 bis 60 Minuten
• Optimal für 1D-Gele
• Keine Fixierung mit Essigsäure
• Kompatibel mit anschließender Gelfärbung, Western Blotting, Zymographie, Elektroelution oder Massenspektrometrie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Detektionsstelle In-Gel-Detektion
Farbe Rot
Konzentration 5000X in DMSO
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Marker oder Farbstoff SYPRO Rot
Produkttyp Proteingel-Färbemittel
Produktlinie SYPRO
Menge 10 x 50 μl
Versandbedingung Raumtemperatur
Zielmolekül Protein
Anregung/Emission 300, 550/630 nm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.