Learn More
Invitrogen™ SYPRO™ Proteingel-Färbemittel
SYPRO-Proteingel-Färbemittel sind empfindliche, einfach zu verwendende Fluoreszenzfärbemittel für Gesamtproteine, die durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) getrennt sind.
Marke: Invitrogen™ S6651
Beinhaltet: Lieferung als 5000 x-Konzentrat in DMSO.
Beschreibung
SYPRO-Proteingel-Färbemittel sind empfindliche, einfach zu verwendende Fluoreszenzfärbemittel für Gesamtproteine, die durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) getrennt sind. Gefärbte Proteine können mit einem standardmäßigen UV- oder Blaulicht-Transilluminator oder einem Bildgebungsgerät mit den entsprechenden Filtern oder Lasern betrachtet werden. SYPRO Proteingel-Färbemittel bieten viele Vorteile gegenüber dem Coomassie Blue und Silber-Färbemitteln, wie z. B. ein schnelles, einstufiges Färbeprotokoll, das keine Entfärbung erfordert, einen linearen dynamischen Bereich über drei Größenordnungen hinweg und sehr geringe Farbvariationen von Protein zu Protein.
Merkmale des SYPRO Ruby Proteingel-Färbemittels:• Bequem — Gebrauchsfertige Formulierung
• Hohe Empfindlichkeit — Nachweis von 0,25 bis 1 ng
• Effektive Färbung von 1D- und 2D-Gelen
• Multiplexing mit anderen Gelfärbemitteln wie Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel oder Pro-Q Emerald 300 Glykoproteingel-Färbemittel möglich
• Kompatibel mit der nachfolgenden Analyse von Proteinen durch Edman-basierte Sequenzierung oder Massenspektronomie
Merkmale der SYPRO Orange und SYPRO Red Proteingel-Färbmittel:
• Empfindlich — Nachweis von 4 bis 8 ng
• Schnell — Schnelle Färbung in nur 10 bis 60 Minuten
• Optimal für 1D-Gele
• SYPRO Orange: Beisp.: 300 bis 470 nm, Em. 570 nm
• SYPRO Red: Beisp.: 300 bis 550 nm, Em. 630
Merkmale des SYPRO Tangerine Proteingel-Färbemittels:
• Empfindlich — Nachweis von 4 bis 8 ng
• Schnell —Schnelle Färbung in nur 10 bis 60 Minuten
• Optimal für 1D-Gele
• Keine Fixierung mit Essigsäure
• Kompatibel mit anschließender Gelfärbung, Western Blotting, Zymographie, Elektroelution oder Massenspektrometrie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lieferung als 5.000x-Konzentrat in DMSO. Bei Raumtemperatur vor Licht geschützt lagern. | |
In-Gel-Detektion | |
Fluoreszenz | |
Proteingel-Färbemittel | |
10 x 50 μl | |
Protein |
SYPRO™ Orange Proteingel-Färbemittel (5000X in DMSO), 10x 50 μl | |
5000X in DMSO | |
SYPRO Orange | |
SYPRO™ | |
Raumtemperatur | |
300, 470/570 nm |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.