Learn More
Invitrogen™ SYPRO™ Proteingel-Färbemittel
Beschreibung
SYPRO-Proteingel-Färbemittel sind empfindliche, einfach zu verwendende Fluoreszenzfärbemittel für Gesamtproteine, die durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) getrennt sind. Gefärbte Proteine können mit einem standardmäßigen UV- oder Blaulicht-Transilluminator oder einem Bildgebungsgerät mit den entsprechenden Filtern oder Lasern betrachtet werden. SYPRO Proteingel-Färbemittel bieten viele Vorteile gegenüber dem Coomassie Blue und Silber-Färbemitteln, wie z. B. ein schnelles, einstufiges Färbeprotokoll, das keine Entfärbung erfordert, einen linearen dynamischen Bereich über drei Größenordnungen hinweg und sehr geringe Farbvariationen von Protein zu Protein.
• Bequem — Gebrauchsfertige Formulierung
• Hohe Empfindlichkeit — Nachweis von 0,25 bis 1 ng
• Effektive Färbung von 1D- und 2D-Gelen
• Multiplexing mit anderen Gelfärbemitteln wie Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel oder Pro-Q Emerald 300 Glykoproteingel-Färbemittel möglich
• Kompatibel mit der nachfolgenden Analyse von Proteinen durch Edman-basierte Sequenzierung oder Massenspektronomie
Merkmale der SYPRO Orange und SYPRO Red Proteingel-Färbmittel:
• Empfindlich — Nachweis von 4 bis 8 ng
• Schnell — Schnelle Färbung in nur 10 bis 60 Minuten
• Optimal für 1D-Gele
• SYPRO Orange: Beisp.: 300 bis 470 nm, Em. 570 nm
• SYPRO Red: Beisp.: 300 bis 550 nm, Em. 630
Merkmale des SYPRO Tangerine Proteingel-Färbemittels:
• Empfindlich — Nachweis von 4 bis 8 ng
• Schnell —Schnelle Färbung in nur 10 bis 60 Minuten
• Optimal für 1D-Gele
• Keine Fixierung mit Essigsäure
• Kompatibel mit anschließender Gelfärbung, Western Blotting, Zymographie, Elektroelution oder Massenspektrometrie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Detektionsstelle | In-Gel-Detektion |
| Farbe | Rot |
| Konzentration | 5000X in DMSO |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Marker oder Farbstoff | SYPRO Rot |
| Produkttyp | Proteingel-Färbemittel |
| Produktlinie | SYPRO |
| Menge | 500 μl |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.