Learn More
Invitrogen™ 5-(and-6)-Carboxy SNARF™-1
Artikelnummer. 10779394
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10779394
Marke: Invitrogen™ C1270
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der nicht membrangängige pH-Wert-Indikator hat einen pKa-Wert von ca. 7,5 und eignet sich daher für die Messung von Veränderungen des pH-Wertes zwischen 7 und 8.
  • Zeigt eine signifikante pH-abhängige Emissionsverschiebung von gelb-oranger zu tiefroter Fluoreszenz unter sauren bzw. basischen Bedingungen
  • Diese pH-Wert-Abhängigkeit ermöglicht es, das Verhältnis der Fluoreszenzintensitäten aus dem Farbstoff bei zwei Emissionswellenlängen, typischerweise 580 nm und 640 nm, für quantitative pH-Wert-Bestimmungen zu verwenden
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, ionische Homöostase und Signalgebung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp pH-Indikator
Farbstofftyp pH-Indikator
Produktlinie SNARF
Menge 1 mg
Versandbedingung Raumtemperatur