missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Qtracker™ 705 Vascular Labels

Artikelnummer. 10242443
Click to view available options
Menge:
200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10242443

Marke: Invitrogen™ Q21061MP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Beinhaltet

200 μl Qtracker nicht zielgerichtete Quantenpunkte (2 μM-Lösung in 50 mM Boratpuffer, pH-Wert 8,3).

Nicht zielgerichtete Quantenpunkte werden in die Schwanzvene von Mäusen injiziert, um die Gefäßstruktur mittels In-vivo-Bildgebungsverfahren für Kleintiere (SAIVI) zu untersuchen.

  • Diese Nanokristalle besitzen eine intensive Fluoreszenz mit rot verschobener Emission für eine erhöhte Gewebepenetration und verfügen über eine PEG-Oberflächenbeschichtung, die speziell zum Minimieren unspezifischer Wechselwirkungen sowie Verringern der Immunantwort durch Gewebe entwickelt wurde.
  • Da die PEG-Oberflächenbeschichtungen keine reaktiven Funktionsgruppen enthält, bleiben die Punkte länger im Umlauf und können mit einer Einzelinjektion bis zu 3 Stunden lang oder mit zusätzlichen Injektionen über längere Zeiträume abgebildet werden
  • Qtracker 705 Marker besitzt Anregungs-/Emissionslinien (Ex/Em) von (405-665/705) nm.

Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, In-vivo-Bildgebung

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 2 μM
Inhalt und Lagerung Enthält 200 μl Qtracker™ nicht zielgerichtete Quantenpunkte (2 μM Lösung in 50 mM Boratpuffer, pH 8,3). Bei 2 bis 6 °C lagern. Nicht einfrieren. Mindestens 6 Monate stabil.
Farbstofftyp Qdot Nanokristalle
Menge 200 μl
Produktlinie QTRACKER, Qdot
Reagenztyp Reagenzien für die Gefäßbildgebung
Versandbedingung Raumtemperatur
Verfahren In-vivo-Bildgebung
Produkttyp Etikett

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt