Learn More
Invitrogen™ β-Py-C10-HPC (1-Hexadecanoyl-2-(1-Pyrenedecanoyl)-sn-Glycerin-3-Phosphocholin)
Phospholipides Analog von Phosphocholinβ-py-C10-HPC
Marke: Invitrogen™ H361
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Gekennzeichnet mit Pyren auf der Sn-2-Acylkette. Pyren bildet Excimer bei hohen Konzentrationen, Excimer-Emission ∽470 nm. Pyren ist umweltempfindlich gegnüber Umweltbedingungen und weitgehend nicht fluoreszierend in Wasser.
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Phospholipids | |
1 mg | |
Invitrogen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.