Learn More
Invitrogen™ PS-Speck™ Microscope Point Source Kit (blue, green, orange & deep-red fluorescent beads)
Enthält vier verschiedene Fluoreszenz-Mikrosphären-Farben
Marke: Invitrogen™ P7220
390.45 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Eindeckprotokoll und Eindeckmedium zur Vorbereitung von 100 Objektträgern
Beschreibung
Jede Mikrosphäre hat einen Durchmesser von 0,175 ± 0,005 μm. Durch den außergewöhnlich kleinen Durchmesservariationskoeffizienten sind die PS-Speck Mikrosphären ideal als gleichmäßige, niedrigauflösende Fluoreszenzpunktquellen für die Kalibrierung der Instrumentenoptik geeignet, insbesondere in dreidimensionalen Bildgebungsanwendungen.
- Vier gebrauchsfertige 1 ml-Suspensionen enthalten helle, monodisperse Mikrosphären mit Anregungs-/Emissionswellenlängen von 360/440 nm (blau), 505/515 nm (grün), 540/560 nm (orange) und 633/660 nm (dunkelrot)
- Mit einem anwenderfreundlichen Eindeckprotokoll und ausreichend Eindeckmedium für die Vorbereitung von je 100 Objektträgern
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Mikroskop-Punktquellen-Kit | |
Suspensions-Beads | |
Im Kühlschrank (2–8 °C) und vor Licht geschützt lagern. | |
Raumtemperatur | |
1 kit |
Orange, Dunkelrot, Blau, Grün | |
Optikkalibrierung, Fluoreszenzmikroskopkalibrierung | |
Interne oder externe Fluoreszenzmikroskopiestandards | |
PS-Speck™ |