Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Isolator, one well, 20 mm diameter, 0.5 mm deep
Für Vielseitigkeit und Flexibilität können Isolatoren einfach auf Maß zugeschnitten werden
Marke: Invitrogen™ P18174
270.75 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich entweder mit vorgeschnittener Ausführung für bestimmte Innenabmessungen
- Isolatoren sind autoklavierbar und nicht-zytotoxisch
- Kann zum Isolieren von Zellen in Kulturschalen oder zum Trennen von Proben auf Mikroskopobjektträgern verwendet werden
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Probenvorbereitung, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Press-to-Seal™ Silikonfolie | |
Rot | |
Zellkultur | |
0,5 mm | |
0,5 mm | |
Raumtemperatur | |
1 set | |
1 set |
1 | |
1 Well, 20 mm Durchmesser, 0,5 mm Tiefe | |
Silikon | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
20 mm | |
1 set | |
Press-to-Seal™ |