Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Isolator with Adhesive, eight wells, 9 mm diameter, 1.0 mm deep
Click to view available options
Menge:
1 set
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich entweder mit vorgeschnittener Ausführung für bestimmte Innenabmessungen
- Isolatoren sind autoklavierbar und nicht-zytotoxisch
- Kann zum Isolieren von Zellen in Kulturschalen oder zum Trennen von Proben auf Mikroskopobjektträgern verwendet werden
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Probenvorbereitung, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Press-to-Seal™ Silikonfolie |
| Wells | 8 |
| Farbe | Rot |
| Beschreibung | 8 Wells, 9mm Durchmesser, 1,0mm Tiefe |
| Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
| Material | Silikon |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Tiefe (metrisch) | 1 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Mehr anzeigen |