Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Isolator with Adhesive, eight wells, 9 mm diameter, 0.5 mm deep
Artikelnummer. 10318802
Click to view available options
Menge:
1 set
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10318802
Marke: Invitrogen™ P24743
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für Vielseitigkeit und Flexibilität können Isolatoren einfach auf Maß zugeschnitten werden
  • Erhältlich entweder mit vorgeschnittener Ausführung für bestimmte Innenabmessungen
  • Isolatoren sind autoklavierbar und nicht-zytotoxisch
  • Kann zum Isolieren von Zellen in Kulturschalen oder zum Trennen von Proben auf Mikroskopobjektträgern verwendet werden
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Probenvorbereitung, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Press-to-Seal™ Silikonfolie
Wells 8
Farbe Rot
Beschreibung 8 Wells, 9 mm Durchmesser, 0,5 mm Tiefe
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Material Silikon
Dicke (metrisch) 0,5 mm
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Tiefe (metrisch) 0,5 mm
Durchmesser (metrisch) 9 mm
Versandbedingung Raumtemperatur
Anzahl pro Packung 1 set
Produktlinie Press-to-Seal
Menge 1 set