Learn More
Invitrogen™ PBS (Phosphate-Buffered Saline) Tablets
Artikelnummer. 10672254
Click to view available options
Menge:
100 Tabletten
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10672254
Marke: Invitrogen™ 003002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) ist eine ausgeglichene Salzformulierung, die für eine Vielzahl von Zellanwendungen zum Einsatz kommt.
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) ist eine ausgeglichene Salzformulierung, die bei einer Vielzahl von Zellanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen/Gewebe während der Immunhistochemie (IHC), Immunozytochemie (ICC), der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. PBS ist ohne Calcium und Magnesium formuliert. Jede PBS-Tablette sollte in 100 ml destilliertem Wasser aufgelöst werden. Dieser Puffer enthält 10 mM Phosphat, 150 mM Natriumchlorid, pH 7,3 bis 7,5.
HINWEIS: Diese Tabletten sind nicht steril und sollten daher nicht ohne einen 0,2-µm-Filter für Zellkulturen oder lebende Zellen verwendet werden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Physikalische Form Tablet
Menge 100 Tabletten
Lösungstyp Phosphatgepufferte Salzlösung