Learn More
Invitrogen™ NucBlue™ Live ReadyProbes™ Reagenz (Hoechst 33342)
Hoechst Färbemittel, formuliert in einer bei Raumtemperatur stabilen Lösung, die in einer Tropfflasche geliefert wird
Marke: Invitrogen™ R37605
134.52 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hoechst 33342 ist vielleicht die am häufigsten vorkommende nukleäre Fluoreszenzfärbung für lebende und fixierte Zellen und Gewebeschnitte. Die zelldurchlässige Färbung bindet bevorzugt an AT-Bereiche der DNA. Sie wird durch UV-Licht angeregt und emittiert blaue Fluoreszenz bei 460 nm bei Bindung an DNA.
- Gebrauchsfertige flüssige Formulierung von hochreinem Hoechst 33342
- Normalerweise wird Hoechst 33342 als feste oder hochkonzentrierte Lösung geliefert, die vor der Verwendung gewogen und mehrere tausend Mal verdünnt werden muss. Die Lagerung wird in der Regel im Tiefkühlschrank oder Kühlschrank empfohlen
- Diese Version ist gebrauchsfertig und kann neben einem Mikroskop oder einer Arbeitsstation gelagert werden. Eine flüssige Formulierung in einer ultra-praktischen Tropfflasche ermöglicht Ihnen zu sehen
- Die spektralen Eigenschaften von Hoechst 33342 (2'-[4-Ethoxyphenyl]-5-[4-Methyl-1-Piperazinyl]-2,5'-bi-1H-Benzimidazol), einschließlich einer großen Stokes-Verschiebung, machen den Farbstoff ideal für einen Einsatz mit grünen (Alexa Fluor™ 488 FITC, GFP) und roten (Alexa Fluor 594, Texas Red™, Rhodamin, mCherry, mKate-2) Fluorophoren in mehrfarbigen Experimenten.
- Aufgrund seiner hohen DNA-Affinität wird Hoechst 33342 auch häufig für Zellzählungen sowie Zellzyklus- und Zellreplikationsstudien verwendet, um kondensierte Atomkerne in apoptotischen Zellen darzustellen, sowie als Hilfsmittel zur nukleären Segmentierung bei der High-Content-Bildgebungsanalyse und zum Sortieren von Zellen auf der Grundlage ihres DNA-Gehalts
- Kann direkt zu Zellen in Vollmedien oder Pufferlösungen gegeben werden
- In den meisten Fällen sorgen 2 Tropfen/ml und eine Inkubationszeit von 15 bis 30 Minuten für eine helle Zellkernfärbung; für einige Zelltypen, Bedingungen und Anwendungen kann jedoch eine Optimierung erforderlich sein
- In den meisten Fällen steigt die Farbintensität mit der Zeit, wenn Zellen nicht vor der Bildgebung gewaschen werden.
- Angeregt durch UV-Licht bei 360 nm bei Bindung an DNA, mit einem Emissionsmaximum bei 460 nm
- Wird über den blauen/zyanblauen Filter erkannt
Apoptose, Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellstruktur, Zell-Tracing und Zell-Tracking, Zelllebensfähigkeit und Zytotoxizität, Zelllebensfähigkeit, Proliferation und Funktion, zelluläre Bildgebung, DNA-Fragmentierung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Färbung nach Zellstruktur, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Montage und Vorbeugung gegen Ausbleichen, Immunfluoreszenz-Färbung und -Nachweis, Zellkern, Kernkörperchen und Kernhülle, Zellorganellen-Nachverfolgung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Blau | |
360/460 | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer | |
Fluoreszent | |
Flüssig | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel |
6 × 2,5 ml-Tropfflaschen Bei ≤25 °C lagern. |
|
Hoechst 33342 | |
6 Fläschchen | |
460 | |
Molecular Probes™ | |
Fluorescent Dye | |
Nucleus |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.