Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ BDA-10,000 Neuronal Tracer Kit
Enthält neuronale Markierungssubstanz, Biotin-Dextran-Amin (BDA) und Nachweisreagenzien, Avidin-Meerrettichperoxidase (Avidin-HRP) und Diaminobenzedin (DAB) für die anschließende Visualisierung durch Licht- oder Elektronenmikroskopie
Marke: Invitrogen™ N7167
632.70 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
DAB ist mutagen.
Beinhaltet: Das NeuroTrace BDA-10.000 Neuronenmarkierungssubstanz-Kit enthält anwenderfreundliche Mengen an Komponenten, die für das neuroanatomische Tracing mit BDA erforderlich sind: 10.000 MW Lysin-fixierbares Biotin-Dextran-Amin, Avidin-Meerrettich-Peroxidase, 3,3'-Diaminobenzidin
Beschreibung
Die Neuronenmarkierungssubstanz Biotin-Dextran-Amin (BDA) wird über weite Strecken transportiert und füllt feine neuronale Prozesse bidirektional, zu denen auch Boutone in anterodealer Richtung und dendritische Strukturen in retrograder Richtung gehören. 1 bis 3 Tage bis Wochen nach der Injektion von BDA in den gewünschten Bereich des Gehirns wird das Hirngewebe fixiert, geschnitten und mit Avidin-Meerrettich-Peroxidase (Avidin-HRP) inkubiert. Nach einer Diaminobenzidin-(DAB)-Reaktion kann das elektronendichte Produkt der DAB-Reaktion entweder mittels Licht- oder Elektronenmikroskopie betrachtet werden.
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, Neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Kolorimetrisch | |
1 kit | |
Nasseis | |
Zytoplasma und Zytosol |
Kit mit Markierungssubstanz für neuronale Zellen | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Elektronenmikroskop, Lichtmikroskop | |
NEUROTRACE™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.